アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.5 (lit.)
bp
70-71 °C/35 mmHg (lit.)
密度
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
isothiocyanate
SMILES記法
CCCCN=C=S
InChI
1S/C5H9NS/c1-2-3-4-6-5-7/h2-4H2,1H3
InChI Key
LIMQQADUEULBSO-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
150.8 °F - closed cup
引火点(℃)
66 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
253790-25G:
253790-VAR:
253790-BULK:
253790-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック