アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.6585 (lit.)
bp
249-250 °C (lit.)
密度
1.292 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
isothiocyanate
SMILES記法
Clc1cccc(c1)N=C=S
InChI
1S/C7H4ClNS/c8-6-2-1-3-7(4-6)9-5-10/h1-4H
InChI Key
WGXCKFMVBAOIFH-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- 2-[(3-chlorophenyl)amino]naphtho[2,1-b]furo-5H-[3,2-d][1,3,4]thiadiazolo[3,2-i]pyrimidin-5-one
- (S)-N-[3-{N-(3-chlorophenyl)-4-(3-fluorophenyl)piperazine]-1-carbothioamido}-2-oxooxazolidin-5-yl)methyl]acetamide
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
253766-BULK:
253766-25G:
253766-5G:
253766-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)