Merck
253154
Sigma-Aldrich
2-Bromophenyl isothiocyanate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H4NCS
CAS番号:
分子量:
214.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.6843 (lit.)
bp
257 °C/770 mmHg (lit.)
密度
1.591 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
isothiocyanate
SMILES記法
Brc1ccccc1N=C=S
InChI
1S/C7H4BrNS/c8-6-3-1-2-4-7(6)9-5-10/h1-4H
InChI Key
PAFORXDSYWMYGP-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2-Bromophenyl isothiocyanate has been used in the synthesis of 4-monosubstituted and 4,4-disubstituted 1,4-dihydro-3,1-benzoxazine-2-thiones.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
253154-BULK:
253154-500G:
253154-5G:
253154-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
One-pot synthesis of 1, 4-dihydro-3, 1-benzoxazine-2-thiones by the reaction of 2-lithiophenyl isothiocyanates with aldehydes or ketones.
Kobayashi K, et al.
Tetrahedron, 66(48), 9336-9339 (2010)
Fazila Rizvi et al.
Scientific reports, 9(1), 6738-6738 (2019-05-03)
A library of thiosemicarbazide derivatives of isoniazid 3-27, was synthesized and evaluated for their anti-inflammatory and urease inhibition activities, by using in vitro bioassays. Among these compounds 9, 10, 12, 21, and 26 were identified as new derivatives. Prolonged use