Merck
253693
Sigma-Aldrich
2-フルオロフェニルイソチオシアナート
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H4NCS
CAS番号:
分子量:
153.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
98%
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.6254 (lit.)
密度
1.248 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
isothiocyanate
SMILES記法
Fc1ccccc1N=C=S
InChI
1S/C7H4FNS/c8-6-3-1-2-4-7(6)9-5-10/h1-4H
InChI Key
OAGDRIUTLPDSMJ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2-Fluorophenyl isothiocyanate has been used in the synthesis of acylthiosemicarbazides.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
206.6 °F - closed cup
引火点(℃)
97 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
253693-25G:
253693-BULK:
253693-VAR:
253693-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
New Heterocyclic Compounds from 1, 2, 4-triazole and 1, 3, 4-thiadiazole Class Having Diphenylsulfone and 2-fluorophenyl Fragments.
Barbuceanu S-F, et al.
Revista de Chimie (Bucharest, Romania), 62, 308-312 (2011)
Fazila Rizvi et al.
Scientific reports, 9(1), 6738-6738 (2019-05-03)
A library of thiosemicarbazide derivatives of isoniazid 3-27, was synthesized and evaluated for their anti-inflammatory and urease inhibition activities, by using in vitro bioassays. Among these compounds 9, 10, 12, 21, and 26 were identified as new derivatives. Prolonged use