Merck
250821
Sigma-Aldrich
4-(トリフルオロメチル)フェニルイソシアナート
99%
別名:
α,α,α-トリフルオロ-p-トリルイソシアナート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3C6H4NCO
CAS番号:
分子量:
187.12
Beilstein:
881041
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.474 (lit.)
bp
58-59 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.31 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)(F)c1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C8H4F3NO/c9-8(10,11)6-1-3-7(4-2-6)12-5-13/h1-4H
InChI Key
QZTWVDCKDWZCLV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
4-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate has been used in the synthesis of:
  • fluorescent photoinduced electron transfer (PET) chemosensors
  • 2-ethyl-6-[(4-trifluoromethylphenylcarbamoyl)hydrazino]-benzo[de]iso-quinoline-1,3-dione, an amidourea-based sensor for anions
  • 1,8-naphthalimide based colorimetric and fluorescent sensor for anions
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
156.2 °F - closed cup
引火点(℃)
69 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
250821-VAR:
250821-BULK:
250821-25G:
250821-5G:
250821-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Colorimetric 'naked-eye'and fluorescent sensors for anions based on amidourea functionalised 1, 8-naphthalimide structures: anion recognition via either deprotonation or hydrogen bonding in DMSO.
Ali HDP, et al.
New. J. Chem., 32(7), 1153-1161 (2008)
3-Urea-1, 8-naphthalimides are good chemosensors: a highly selective dual colorimetric and fluorescent ICT based anion sensor for fluoride.
Duke RM and Gunnlaugsson T.
Tetrahedron Letters, 52(13), 1503-1505 (2011)
Thorfinnur Gunnlaugsson et al.
Organic & biomolecular chemistry, 3(1), 48-56 (2004-12-17)
The synthesis of the fluorescent photoinduced electron transfer (PET) chemosensors 1-3 for bis-anions such as bis-carboxylates and pyrophosphate in organic solvents is described herein. These sensors are based on the receptor-spacer-fluorophore-spacer-receptor motif where the receptors are charge neutral aromatic thiourea