Merck
245380
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-(methylthio)benzoic acid
technical grade, 96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H3(SCH3)CO2H
CAS番号:
分子量:
202.66
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
アッセイ
96%
フォーム
solid
mp
136-137 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
chloro
thioether
SMILES記法
CSc1ccc(Cl)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H7ClO2S/c1-12-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI Key
HJDZJDJRUVAYTR-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2-Chloro-5-(methylthio)benzoic acid may be used in chemical synthesis studies.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
245380-50G:
245380-VAR:
245380-BULK:
245380-250G:
245380-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)