Merck
244694
Sigma-Aldrich
シアン酸銀
99%
別名:
Cyanic acid silver(1+) salt, Silver(1+) cyanate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
AgOCN
CAS番号:
分子量:
149.89
Beilstein:
3655040
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
for analytical purposes
アッセイ
99%
フォーム
powder and chunks
不純物
≤1.0% Insoluble matter ( C=2% in 10% HNO3)
密度
4 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Ag]OC#N
InChI
1S/CHNO.Ag/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
InChI Key
DWBPIWPCOSHWCK-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
244694-10G:4548173123769
244694-50G:4548173123776
244694-BULK:
244694-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Silver nanomaterials have unique physical, chemical, and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications.
Silver nanomaterials have unique physical, chemical, and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications.
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.