品質水準
SMILES記法
Cl[H].ON1CN(O)CN(O)C1
InChI
1S/C3H9N3O3.ClH/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4;/h7-9H,1-3H2;1H
InChI Key
VRHJXINSVWQXEB-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Formaldoxime trimer hydrochloride has been used in the synthesis of isoxazolidines.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
238481-BULK:
238481-VAR:
238481-10G:
238481-50G:
Synthesis of iminomethano-dibenzo [a,e] cyclooctenes by transannular formation and cleavage of isoxazolidines.
Tetrahedron Letters, 29(52), 6985-6988 (1988)