Merck
237604
Sigma-Aldrich
4-ヘキセン-1-オール (主にtrans体)
97%
別名:
(4E)-4-Hexen-1-ol, (E)-4-Hexen-1-ol, trans-4-Hexen-1-ol, trans-4-Hexenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH=CH(CH2)3OH
CAS番号:
分子量:
100.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.439 (lit.)
bp
159-160 °C (lit.)
密度
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
C\C=C\CCCO
InChI
1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h2-3,7H,4-6H2,1H3/b3-2+
InChI Key
VTIODUHBZHNXFP-NSCUHMNNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
4-Hexen-1-ol on reaction with NaIO4/NaHSO3 reagent yields 2-(1-iodoethyl)tetrahydrofuran.
アプリケーション
4-Hexen-1-ol has been employed in the preparation of hex-4-enals.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
141.8 °F - closed cup
引火点(℃)
61 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
237604-BULK:
237604-5G:
237604-1G:
237604-VAR:
237604-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Comparison of the most odour-active volatiles in different hop varieties by application of a comparative aroma extract dilution analysis.
Steinhaus M, et al.
European Food Research and Technology, 226(1-2), 45-55 (2007)