アッセイ
≥95.0%
屈折率
n20/D 1.445
bp
78 °C/23 mmHg (lit.)
密度
0.850 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
CC\C=C/CCCO
InChI
1S/C7H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h3-4,8H,2,5-7H2,1H3/b4-3-
InChI Key
CUKAXHVLXKIPKF-ARJAWSKDSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
00496-VAR:
00496-5ML:
00496-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)