Merck
235032
Sigma-Aldrich
マロン酸ビス(トリメチルシリル)
98%
別名:
マロン酸ビス(トリメチルシリルエステル)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3SiOCOCH2COOSi(CH3)3
CAS番号:
分子量:
248.42
Beilstein:
2212115
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.416 (lit.)
bp
63-66 °C/1 mmHg (lit.)
密度
0.974 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(C)OC(=O)CC(=O)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H20O4Si2/c1-14(2,3)12-8(10)7-9(11)13-15(4,5)6/h7H2,1-6H3
InChI Key
ATCKJLDGNXGLAO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Bis(trimethylsilyl) malonate is precursor for metal-organic chemical vapor deposition (MOCVD) of HfO2 and ZrO2 thin films. It undergoes acylation reaction with acid chlorides and acyl carbonates in the presence of triethylamine and magnesium or lithium salts to give β-keto acids or methyl ketones.
アプリケーション
β-ケト酸やメチルケトンの合成中間体です。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
75.2 °F - closed cup
引火点(℃)
24 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
235032-BULK:
235032-10G:
235032-50G:
235032-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of ?-Keto Acids and Methyl Ketones Using Bis (trimethylsilyl) Malonate and Triethylamine in the Presence of Lithium or Magnesium Halides.
Rathke MW and Nowak MA.
Synthetic Communications, 15(12), 1039-1049 (1985)
Synthetic Communications, 15, 1039-1039 (1985)
Malonates in cyclocondensation reactions.
Stadlbauer W, et al.
Molecules (Basel), 6(4), 338-352 (2001)
Ramasamy Pothiraja et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), (4)(4), 654-663 (2009-04-22)
New Hf and Zr malonate complexes have been synthesized by the reaction of metal amides with different malonate ligands (L = dimethyl malonate (Hdmml), diethyl malonate (Hdeml), di-tert-butyl malonate (Hdbml) and bis(trimethylsilyl) malonate (Hbsml)). Homoleptic eight-coordinated monomeric compounds of the