Merck
230901
Sigma-Aldrich
4-ホルミルベンゼン-1,3-ジスルホン酸 二ナトリウム塩 水和物
97%
別名:
4-ホルミルベンゼン-1,3-ジスルホン酸ナトリウム, ベンズアルデヒド 2,4-ジスルホン酸 二ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCOC6H3(SO3Na)2 · xH2O
CAS番号:
分子量:
310.21 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder, crystals or chunks
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
O.[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(C=O)c(c1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H6O7S2.2Na.H2O/c8-4-5-1-2-6(15(9,10)11)3-7(5)16(12,13)14;;;/h1-4H,(H,9,10,11)(H,12,13,14);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI Key
YKJQVLWZGODFIH-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
4-Formylbenzene-1,3-disulfonic acid disodium salt hydrate is used in the synthesis of polymer electrolyte membranes, which forms a crucial component of electrochemical devices.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
230901-VAR:
230901-BULK:
230901-50G:
230901-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Preparation and Characterization of an Eco-Friendly Polymer Electrolyte Membrane (PEM) Based in a Blend of Sulphonated Poly (Vinyl Alcohol)/Chitosan Mechanically Stabilised by Nylon 6, 6
Oliveira PN, et al.
Materials Research, 19(4), 954-962 (2016)