Merck
228796
Sigma-Aldrich
3-チオフェンエタノール
99%
別名:
2-(3-チエニル)エタノール, 3-(2-ヒドロキシエチル)チオフェン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8OS
CAS番号:
分子量:
128.19
Beilstein:
107080
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.552 (lit.)
bp
110-111 °C/14 mmHg (lit.)
密度
1.144 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
OCCc1ccsc1
InChI
1S/C6H8OS/c7-3-1-6-2-4-8-5-6/h2,4-5,7H,1,3H2
InChI Key
YYPNNBPPDFTQFX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
3-Thiopheneethanol [3-(2-hydroxyethyl)thiophene] was used in the synthesis of various ether and ester derivatives such as 3-(2-(benzyloxy)ethyl)thiophene, 3-[2-((triphenylmethyl)oxy)ethyl]thiophene, 3-[2-((trimethylsilyl)oxy)ethyl]thiophene, 3-[2-((dimethyl-tert-butylsilyl)oxy)ethyl]thiophene, 3-(2-acetoxyethyl)thiophene and 3-(2-(benzoyloxy)ethyl)thiophene.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
197.6 °F - closed cup
引火点(℃)
92 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
228796-5G:
228796-25G:
228796-BULK:
228796-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Reactive groups on polymer-covered electrodes. 5. Synthesis and cyclovoltammetric analysis of 3-substituted thiophene derivatives.
Macromolecules, 30(24), 7419-7426 (1997)
Yuwei Hao et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 19(16), 2046-2051 (2018-03-25)
Highly efficient cell capture and release with low background are urgently required for early diagnosis of diseases such as cancer. Herein, we report an electrochemical responsive superhydrophilic surface exhibiting specific cell capture and release with high yields and extremely low