Merck
BAF175750005
Snap Cap Vials
capacity 19 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.11
物質
colorless tube
flat bottom
polyethylene cap
polystyrene tube
white
無菌性
non-sterile
特徴
graduations: no
neck thread PUSH FIT
包装
pack of 144 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F17575-0005
キャパシティ
19 mL
チューブ直径
25 mm
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Rigid-wall styrene containers with tight fitting polyethylene snap-on caps. Glass-clear for complete visibility. Excellent for storing dry materials, powders, tablets, and more. Heavy walls for long service. Not for use at temperatures above 70 °C (158 °F).
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1