Merck
227412
Sigma-Aldrich
N,N,2,2-Tetramethyl-1,3-propanediamine
97%
別名:
N,N-Dimethylneopentanediamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2NCH2C(CH3)2CH2NH2
CAS番号:
分子量:
130.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.4355 (lit.)
bp
155-158 °C (lit.)
密度
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CN(C)CC(C)(C)CN
InChI
1S/C7H18N2/c1-7(2,5-8)6-9(3)4/h5-6,8H2,1-4H3
InChI Key
ULDIVZQLPBUHAG-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
詳細
The pK1 and pK2 values of N,N,2,2-tetramethyl-1,3-propanediamine was determined.
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
96.8 °F - closed cup
引火点(℃)
36 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
227412-BULK:
227412-100G:
227412-25G:
227412-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hine J and Li WS.
The Journal of Organic Chemistry, 40(12), 1795-1800 (1975)