組成
Dye content, ≥90%
mp
147 °C (dec.) (lit.)
λmax
356 nm
&ε; (減衰係数)
≥10000 at 335-375 nm in ethanol
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Cl[Zn--](Cl)(Cl)Cl.COc1cc(\N=N\c2ccc(C)cc2[N+]([O-])=O)c(C)cc1[N+]#N.COc3cc(\N=N\c4ccc(C)cc4[N+]([O-])=O)c(C)cc3[N+]#N
InChI
1S/2C15H14N5O3.4ClH.Zn/c2*1-9-4-5-11(14(6-9)20(21)22)18-19-12-8-15(23-3)13(17-16)7-10(12)2;;;;;/h2*4-8H,1-3H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4/b2*19-18+;;;;;
InChI Key
VUFIPLOIANLIBR-BKZLANPUSA-J
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Self-react. C
補足的ハザード
保管分類コード
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
227366-BULK:
227366-5G:
227366-25G:
227366-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック