Merck
226653
Sigma-Aldrich
5-クロロ-2-ニトロトルエン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H3(NO2)Cl
CAS番号:
分子量:
171.58
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
mp
27-30 °C (lit.)
官能基
chloro
nitro
SMILES記法
Cc1cc(Cl)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9(10)11/h2-4H,1H3
InChI Key
NSMZCUAVEOTJDS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The cytotoxicity of 5-chloro-2-nitrotoluene, an analog of chlorphenamidine, was studied.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
226653-25G:
226653-VAR:
226653-100G:
226653-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Effects of chlorphenamidine and its metabolites on HeLa cells.
M Murakami et al.
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 11(2), 184-188 (1974-02-01)