グレード
technical grade
品質水準
環境により配慮した代替製品スコア
old score: 5
new score: 3
Find out more about DOZN™ Scoring
環境により配慮した代替製品の特徴
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
屈折率
n20/D 1.422 (lit.)
bp
55-57 °C/11 mmHg (lit.)
密度
0.794 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
isonitrile
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)CC(C)(C)[N+]#[C-]
InChI
1S/C9H17N/c1-8(2,3)7-9(4,5)10-6/h7H2,1-5H3
InChI Key
YVPXQMYCTGCWBE-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
125.6 °F - closed cup
引火点(℃)
52 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
226491-1G:
226491-500G:
226491-BULK:
226491-VAR:
226491-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック