安全性情報
8.18105
Sigma-Aldrich
1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanide
for synthesis
別名:
1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanide, Thiocarbamide, 1,1,3,3,-Tetramethylbutylisonitrile, Walborsky reagent, tert-Octylisonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CCH2C(CH3)2NC
CAS番号:
分子量:
139.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352117
EC Index Number:
238-577-8
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥96.0% (GC)
フォーム
liquid
bp
55-56 °C/15 hPa
転移温度
flash point 51 °C
密度
0.80 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[N+](#[C-])C(CC(C)(C)C)(C)C
InChI
1S/C9H17N/c1-8(2,3)7-9(4,5)10-6/h7H2,1-5H3
InChI Key
YVPXQMYCTGCWBE-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.799 - 0.801
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
125.6 °F - closed cup
引火点(℃)
52 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体