Merck
225959
Sigma-Aldrich
マグネシウムブロミド エチルエーテラート
99%
別名:
Dibromo(1,1′-oxybis(ethane))magnesium, Dibromo(diethyl ether)magnesium, Magnesium bromide diethyl etherate, Magnesium bromide etherate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
MgBr2 · O(C2H5)2
CAS番号:
分子量:
258.23
Beilstein:
4937320
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
for analytical purposes
品質水準
アッセイ
99%
官能基
ether
SMILES記法
Br[Mg]Br.CCOCC
InChI
1S/C4H10O.2BrH.Mg/c1-3-5-4-2;;;/h3-4H2,1-2H3;2*1H;/q;;;+2/p-2
InChI Key
JGZKUKYUQJUUNE-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
臭化マグネシウムエチルエーテラートは、以下において、試薬として使用できます。
  • ルイス酸触媒によるディールス-アルダー反応
  • カニッツァーロ反応による芳香族アルデヒドのアルコールおよびカルボン酸への変換
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1 - Water-react 2
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第2類:可燃性固体
引火性固体
危険等級III
Jan Code
225959-BULK:
225959-25G:
225959-VAR:
225959-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tetrahedron Asymmetry, 2, 1193-1193 (1991)
Room-temperature Cannizzaro reaction under mild conditions facilitated by magnesium bromide ethyl etherate and triethylamine
Abaee M, et al.
Organic Letters, 7, 5893-5895 (2005)