Merck
21987
Sigma-Aldrich
(1S,3R)-cis-4-カレン
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
別名:
(1R,4R)-4,7,7-トリメチルビシクロ[4.1.0]ヘプタ-2-エン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16
CAS番号:
分子量:
136.23
Beilstein:
3044038
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
フォーム
liquid
光学活性
[α]20/D −145±5°, neat
屈折率
n20/D 1.469
密度
0.849 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
[H][C@]12C[C@@H](C)C=C[C@@]1([H])C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-9(6-7)10(8,2)3/h4-5,7-9H,6H2,1-3H3/t7-,8+,9-/m0/s1
InChI Key
LGNSZMLHOYDATP-YIZRAAEISA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
100.4 °F - closed cup
引火点(℃)
38 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
21987-BULK:
21987-1G:
21987-VAR:
21987-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
β-Pinene phyproof® Reference Substance
PHL89335
β-Pinene