Merck
217867
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H3(CF3)NH2
CAS番号:
分子量:
240.02
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.522 (lit.)
密度
1.675 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
fluoro
SMILES記法
Nc1cc(ccc1Br)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5BrF3N/c8-5-2-1-4(3-6(5)12)7(9,10)11/h1-3H,12H2
InChI Key
PZDVFXUBTKPFSG-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline was used in the synthesis and biochemical evaluation of series of inhibitors of hepatitis C virus (HCV) NS3 protease.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
217867-5G:
217867-VAR:
217867-1G:
217867-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Robert Rönn et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(6), 2955-2967 (2008-01-16)
Inhibition of the hepatitis C virus (HCV) NS3 protease has emerged as an attractive approach to defeat the global hepatitis C epidemic. In this work, we present the synthesis and biochemical evaluation of HCV NS3 protease inhibitors comprising a non-natural