Merck
215813
Sigma-Aldrich
水素化カリウム
greener alternative
30 wt % dispersion in mineral oil
別名:
Potassium monohydride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KH
CAS番号:
分子量:
40.11
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
slurry
品質水準
反応適合性
reagent type: reductant
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
30 wt % dispersion in mineral oil
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[K]
InChI
1S/K.H
InChI Key
NTTOTNSKUYCDAV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
金属の水素化物
危険等級II
第二種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
215813-VAR:
215813-BULK:
215813-300G:4548173931784
215813-75G:4548173931791
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Patnaik P et al.
A Comprehensive Guide to the Hazardous Properties of Chemical Substances null
Potassium hydride in paraffin: A useful base for organic synthesis.
Taber DF and Nelson CG
The Journal of Organic Chemistry, 71(23), 8973-8974 (2006)
Stefan D Anker et al.
European journal of heart failure, 17(10), 1050-1056 (2015-05-27)
Hyperkalaemia in heart failure patients limits use of cardioprotective renin-angiotensin-aldosterone system inhibitors (RAASi). Sodium zirconium cyclosilicate (ZS-9) is a selective potassium ion trap, whose mechanism of action may allow for potassium binding in the upper gastrointestinal tract as early as
David K Packham et al.
The New England journal of medicine, 372(3), 222-231 (2014-11-22)
Hyperkalemia (serum potassium level, >5.0 mmol per liter) is associated with increased mortality among patients with heart failure, chronic kidney disease, or diabetes. We investigated whether sodium zirconium cyclosilicate (ZS-9), a novel selective cation exchanger, could lower serum potassium levels
Mayumi Tada et al.
The European journal of neuroscience, 39(11), 1720-1728 (2014-01-11)
Calcium imaging of individual neurons is widely used for monitoring their activity in vitro and in vivo. Synthetic fluorescent calcium indicator dyes are commonly used, but the resulting calcium signals sometimes suffer from a low signal-to-noise ratio (SNR). Therefore, it