Merck
212806
Sigma-Aldrich
ジエチルアルミニウムクロリド 溶液
1.0 M in hexanes
別名:
Chlorodiethylaluminum, Dichlorotetraethyldialuminium, Diethylaluminum monochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)2AlCl
CAS番号:
分子量:
120.56
Beilstein:
4123259
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
liquid
品質水準
濃度
1.0 M in hexanes
密度
0.711 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC[Al](Cl)CC
InChI
1S/2C2H5.Al.ClH/c2*1-2;;/h2*1H2,2H3;;1H/q;;+1;/p-1
InChI Key
YNLAOSYQHBDIKW-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Diethylaluminum chloride solution can be used:
  • As a Lewis acid for the synthesis of Lewis acid-base bifunctional asymmetric catalysts for cyanosilylation of aldehydes and in Strecker reaction.
  • For the synthesis of precursors for lanthanide/aluminum catalysts for diene polymerization.
  • As a co-initiator in the cationic polymerization of isobutylene.
包装
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
法的情報
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-7.6 °F
引火点(℃)
-22 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
アルキルアルミニウムを含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
212806-BULK:
212806-PZ:
212806-200ML-CY:4548173315614
212806-4X25ML:4548173315621
212806-VAR:
212806-800ML:4548173116082
212806-100ML:4548173116075
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lanthanide carboxylate precursors for diene polymerization catalysis: Syntheses, structures, and reactivity with Et2AlCl.
Evans WJ, et al.
Organometallics, 20(26), 5751-5758 (2001)
Synthesis of new graft copolymers by combining the DPE technique and cationic polymerization.
Wieland PC, et al.
Macromolecular Rapid Communications, 23(14), 809-813 (2002)
A Catalytic asymmetric Strecker-Type Reaction Promoted by Lewis Acid-Lewis Base Bifunctional Catalvst.
Takamura M, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 48(10), 1586-1592 (2000)
Highly enantioselective cyanosilylation of aldehydes catalyzed by a Lewis acid-Lewis base bifunctional catalyst.
Hamashima Y, et al
Tetrahedron, 57(5), 805-814 (2001)