Merck
208558
Sigma-Aldrich
水素化ジルコニウム(II)
greener alternative
−325 mesh, 99%
別名:
二水素化ジルコニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ZrH2
CAS番号:
分子量:
93.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
powder
反応適合性
core: zirconium
reagent type: catalyst
reaction type: Reductions
reagent type: reductant
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
粒径
−325 mesh
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[ZrH2]
InChI
1S/Zr.2H
InChI Key
QSGNKXDSTRDWKA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Atomic number of base material: 40
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
  • Zr2SCセラミックスの反応ホットプレス合成
  • 水素貯蔵に用いるMg-TMヒドリドの合成
  • 機械的合金化によるナノ結晶セラミック複合材料の合成
  • 粉じんの最小着火エネルギーの測定
  • 分子状酸素を用いた金属ヒドリドの酸化
Zirconium(II) hydride (ZrH2) can be used as a precursor for:
  •  Reactive hot-pressing synthesis of Zr2SC ceramics by displacement reaction with the mixture of ZrC and ZrS2.,· 
  •  The synthesis of Mg-Zr hydrides by treating with MgH2 for hydrogen storage.       
  • The preparation of layer structured β-zirconium nitride chloride (ZrNCl) by reacting with NH4Cl.
Zirconium(II) hydride (ZrH2) can be used for the preparation of zirconium diboride (ZrB2) by the reactive plasma sintering process. It can be used as a neutron shielding material, which finds potential usage in hydrogen storage.
アナリシスノート
XRDプロットと金属純度のデ-タをご希望の場合は弊社にご連絡ください。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
金属の水素化物
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
208558-100G:4548173931005
208558-1G:4548173921877
208558-VAR:
208558-500G:
208558-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Advanced neutron shielding material using zirconium borohydride and zirconium hydride
Hayashi T, et al.
Journal of Nuclear Materials, 386(11), 119-121 (2009)