Merck
209279
Sigma-Aldrich
水素化チタン(II)
greener alternative
−325 mesh, 98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
TiH2
CAS番号:
分子量:
49.88
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
アッセイ
98%
形状
powder
自己発火温度
437 °F
反応適合性
reagent type: catalyst
core: titanium
reagent type: reductant
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
粒径
−325 mesh
mp
>400 °C (dec.)
密度
3.91 g/mL at 25 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[H][Ti][H]
InChI
1S/Ti.2H
InChI Key
COEYXIBLSAIEKV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
アプリケーション
Titanium(II) hydride (TiH2) is a non-stoichiometric compound that can be used in the enhancement of fracture by localized plastic deformation and brittle fracture for titanium and titanium alloy. It can be used in the hydrogen evolution and hydrogen storage. It can also be used in the foaming of aluminum due to its decomposition temperature closer to aluminum′s melting point.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
金属の水素化物
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
Jan Code
209279-100G:
209279-5G:
209279-500G:
209279-VAR:
209279-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
The Mechanical Properties of Compact Titanium Produced from Titanium Hydride Powders Using Self-Propagating High-Temperature Synthesis
Dekhtyar AI, et al.
Powder Metallurgy and Metal Ceramics, 53(9-10), 549-556 (2015)
High ramp rate thermogravimetric analysis of zirconium (II) hydride and titanium (II) hydride
Licavoli JJ and Sanders PG
Thermochimica Acta, 616(43), 1-8 (2015)
Effect of Ti intermetallic catalysts on hydrogen storage properties of magnesium hydride
Zhou C, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 117(25), 12973-12980 (2013)