Merck
202029
Sigma-Aldrich
メタニールイエロー
Dye content 70 %
別名:
3-(4-アニリノフェニルアゾ)ベンゼンスルホン酸 ナトリウム塩, アシッドイエロー36
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H14N3NaO3S
CAS番号:
分子量:
375.38
カラーインデックス番号:
13065
Beilstein:
3831568
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
フォーム
solid
品質水準
組成
Dye content, 70%
テクニック
titration: suitable
pH
1.5-2.7, red to yellow
λmax
414 nm
&ε; (減衰係数)
≥18500 at 415.0-419.0 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cccc(c1)\N=N\c2ccc(Nc3ccccc3)cc2
InChI
1S/C18H15N3O3S.Na/c22-25(23,24)18-8-4-7-17(13-18)21-20-16-11-9-15(10-12-16)19-14-5-2-1-3-6-14;/h1-13,19H,(H,22,23,24);/q;+1/p-1/b21-20+;
InChI Key
NYGZLYXAPMMJTE-ANVLNOONSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Metanil yellow has been used for staining of leukocyte granules. It is also used as a counterstain in microscopic sections.
生物化学的/生理学的作用
Metanil yellow is an azo dye. It is used as a counterstain in PAS (periodic acid-Schiff)/iron-hematoxylin stained sections to increase contrast. Metanil yellow changes its color from red at pH 1.2 to yellow at pH 2.3.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
202029-100G:
202029-BULK:
202029-2.5G:
202029-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Photocatalytic degradation of azo dye Metanil Yellow: Optimization and kinetic modeling using a chemometric approach
Sleiman M
Applied Catalysis. B, Environmental, 77, 1-2 (2007)
An Improved Stain for Connective Tissue Cells in Plastic-Embedded Sections
Cannon M S
Laboratory Medicine, 10, 783?785-783?785 (1979)
Enhancement of histological detail using metanil yellow as counterstain in periodic acid Schiff's hematoxylin staining of glycol methacrylate tissue sections.
Quintero-Hunter I, et.al.
Biotechnic & Histochemistry, 66, 169-172 (1991)
Cellular Localization of Latent Murine Cytomegalovirus
Koffron A J, et.al.
Journal of Virology, 72, 95-103 (1998)
R. W. Sabnis
Handbook of Acid-Base Indicators (2007)