主要文書
1.59267
Supelco
Metanil yellow
pH indicator, Reag. Ph Eur
別名:
Metanil yellow, 3-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H14N3NaO3S
CAS番号:
分子量:
375.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
209-608-2
NACRES:
NA.21
製品名
Metanil yellow, Reag. Ph Eur
認証
reag. Ph. Eur.
品質水準
フォーム
solid
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
brownish-yellow
pH
10 (20 °C, 10 g/L in H2O)
溶解性
25 g/L
かさ密度
330 kg/m3
保管温度
no temp limit
InChI
1S/C18H15N3O3S.Na/c22-25(23,24)18-8-4-7-17(13-18)21-20-16-11-9-15(10-12-16)19-14-5-2-1-3-6-14;/h1-13,19H,(H,22,23,24);/q;+1/p-1
InChI Key
NYGZLYXAPMMJTE-UHFFFAOYSA-M
アナリシスノート
Description: brownish-yellow powder
Transition range: pH 1.2 - 2.3
Sensitivity test: conforms
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2