蒸気密度
3 (vs air)
品質水準
フォーム
liquid
組成
halide, ~0.05 M
濃度
1.6 M in diethyl ether
密度
0.732 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Li]C
InChI
1S/CH3.Li/h1H3;
InChI Key
DVSDBMFJEQPWNO-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
補足的ハザード
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17 °C - closed cup
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
アルキルリチウムを含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
197343-4X10ML:
197343-10KG:
197343-500ML:
197343-800ML:4548173113166
197343-18L-C:
197343-8L:4548173113173
197343-250ML:
197343-BULK:
197343-50ML:
197343-20L:
197343-4X25ML:
197343-VAR:
197343-100ML:4548173113135
197343-1L:4548173113159
197343-4X100ML:
197343-18L:4548173113142
資料
We carry a large variety of electrophiles and nucleophiles that are widely used in C–C bond-forming reactions. This group of products contains many organometallic reagents as well as commonly-used alkylating and acylating reagents.
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
197343-4X25ML | 4061838762450 |
197343-800ML | 4061838762467 |
197343-50ML | 4061837880438 |
197343-100ML | 4061838762436 |
197343-18L | |
197343-1L | 4061837880384 |
197343-4X100ML | 4061838762443 |
197343-8L | 4061837880445 |