195707
cis-1,4-Dichloro-2-butene
95%
別名:
(2Z)-1,4-Dichloro-2-butene, (2Z)-1,4-Dichlorobut-2-ene, (Z)-1,4-Dichloro-2-butene, 1,4-Dichloro-cis-2-butene, cis-1,2-Bis(chloromethyl)ethene
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.489 (lit.)
bp
152 °C/758 mmHg (lit.)
mp
−48 °C (lit.)
密度
1.188 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC\C=C/CCl
InChI
1S/C4H6Cl2/c5-3-1-2-4-6/h1-2H,3-4H2/b2-1-
InChI Key
FQDIANVAWVHZIR-UPHRSURJSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
131.0 °F - closed cup
引火点(℃)
55 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
195707-5G:4548173303512
195707-100G:4548173303499
195707-BULK:
195707-25G:4548173303505
195707-VAR:
プロトコル
US EPA Method 8260: GC Analysis of Volatiles on SPB®-624 after Purge & Trap using "K" Trap, Fast GC Analysis