アッセイ
98%
形状
powder
光学活性
[α]19/D +90°, c = 0.5 in KH2PO4/trace NaOH
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
>300 °C (lit.)
抗生物質活性スペクトル
Gram-positive bacteria
アプリケーション
peptide synthesis
作用機序
cell wall synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@]12SCC(COC(C)=O)=C(N1C(=O)[C@H]2N)C(O)=O
InChI
1S/C10H12N2O5S/c1-4(13)17-2-5-3-18-9-6(11)8(14)12(9)7(5)10(15)16/h6,9H,2-3,11H2,1H3,(H,15,16)/t6-,9-/m1/s1
InChI Key
HSHGZXNAXBPPDL-HZGVNTEJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- トリエチルアミン存在下でのS-ベンゾチアゾール-2-イル(2-アミノ-4-チアゾリル)(メトキシイミノ)チオアセテート(MAEM)とのアシル化反応による、セフォタキシム。
- セフォタキシム中間体を介したセフポドキシムプロキセチル(第三世代抗菌薬)。
- β-ラクタマーゼ阻害薬候補としてのナトリウム3′-置換セファロスポラン酸スルフォン誘導体。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
191140-VAR:
191140-1G:
191140-BULK:
191140-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック