Merck
187879
Sigma-Aldrich
2,5-ジメトキシベンジルアルコール
99%
別名:
(2,5-Dimethoxyphenyl)methanol, 1-(Hydroxymethyl)-2,5-dimethoxybenzene, 2,5-Dimethoxybenzenemethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)2C6H3CH2OH
CAS番号:
分子量:
168.19
Beilstein:
1947607
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.547 (lit.)
bp
122-125 °C/1 mmHg (lit.)
密度
1.173 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
COc1ccc(OC)c(CO)c1
InChI
1S/C9H12O3/c1-11-8-3-4-9(12-2)7(5-8)6-10/h3-5,10H,6H2,1-2H3
InChI Key
WGQMUABRZGUAOS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2,5-Dimethoxybenzyl alcohol was used as starting reagent in the synthesis of [(S)S]-3,6-dimethoxy-2-(p-tolylsulfinyl)-benzaldehyde. It was used in the synthesis of daunornycinone. It was also used in the preparation of pillar[n]arenes (n = 5 or 6) via cyclooligomerization reaction with an appropriate Lewis acid catalyst.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
187879-BULK:
187879-10G:
187879-50G:
187879-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
An exceptional 5-endo-trig reversal; a convergent synthesis of daunomycinone.
Keay BA and Rodrigo R.
Canadian Journal of Chemistry, 61(3), 637-639 (1983)
Diastereodivergent additions of aluminum and magnesium reagents to [(S)S]-3, 6-dimethoxy-2-(p-tolylsulfinyl)-benzaldehyde.
Almori'n A, et al.
Tetrahedron Letters, 44(30), 5597-5600 (2003)
Preparation of Pillar [n] arenes by Cyclooligomerization of 2, 5-Dialkoxybenzyl Alcohols or 2, 5-Dialkoxybenzyl Bromides.
Ma Y, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2011(27), 5331-5335 (2011)