Merck
159638
Sigma-Aldrich
2,4-ジメトキシベンジルアルコール
99%
別名:
2,4-Dimethoxybenzenemethanol, 2,4-Dimethoxyphenylmethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)2C6H3CH2OH
CAS番号:
分子量:
168.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
solid
bp
177-179 °C/10 mmHg (lit.)
mp
38-40 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
COc1ccc(CO)c(OC)c1
InChI
1S/C9H12O3/c1-11-8-4-3-7(6-10)9(5-8)12-2/h3-5,10H,6H2,1-2H3
InChI Key
RNKOUSCCPHSCFE-UHFFFAOYSA-N
詳細
2,4-Dimethoxybenzyl alcohol reacts with trifluoroacetic acid to yield calix[4]resorcinarene octamethyl ether, which on demethylation and acetylation yields the derived octa-acetate.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
159638-BULK:
159638-VAR:
159638-100G:
159638-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
High yield synthesis of the parent C-unsubstituted calix [4] resorcinarene octamethyl ether.
Falana OM, et al.
Tetrahedron Letters, 35(1), 65-68 (1994)