アッセイ
≥98.0% (HPLC)
組成
carbon, 37.07-38.58%
nitrogen, 12.35-12.85% (as tested by elemental analysis)
不純物
≤0.2% water
SMILES記法
COS([O-])(=O)=O.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.CH4O4S/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;1-5-6(2,3)4/h4-6H,3H2,1-2H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI Key
BXSDLSWVIAITRQ-UHFFFAOYSA-M
詳細
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
18086-5G-F:
18086-VAR-F:
18086-BULK-F:
18086-50G-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Task-Specific Ionic Liquids
Task-Specific Ionic Liquids (TSILs) for the selective liquid/liquid extraction of heavy metals from aqueous systems were first published by Robin D. Rogers et al. in the year 2001.