Merck
689483
Sigma-Aldrich
酢酸1-エチル-3-メチルイミダゾリウム
97%
別名:
EMIM Ac
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H14N2O2
CAS番号:
分子量:
170.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥96.5% (HPLC)
97%
フォーム
liquid
不純物
≤5.0% water
屈折率
n20/D 1.501
mp
>30 °C (product can occur as an undercooled melt)
密度
1.101 g/cm3 at 20 °C
SMILES記法
CC([O-])=O.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.C2H4O2/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;1-2(3)4/h4-6H,3H2,1-2H3;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
InChI Key
XIYUIMLQTKODPS-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
非プロトン性イミタゾリウム室温イオン性液体である1-エチル-3-メチルイミダゾリウムアセテートは、セルロース溶媒です。サトウキビバガスを[Emim][Ac]で前処理すると、酵素糖化によってグルコースが生成されます。
1-エチル-3-メチルイミダゾリウムアセテートは、無酸セルロースアセチル化プロセスを実行するために使用できる触媒です。
アプリケーション
1-エチル-3-メチルイミダゾリウムアセテートは、イオン性液体磁気流体(ILF)の調製に使用されています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
327.2 °F - closed cup
引火点(℃)
164 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
689483-VAR:
689483-BULK:
689483-50G:
689483-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Structure and dynamics of 1-ethyl-3-methylimidazolium acetate via molecular dynamics and neutron diffraction
Bowron, D. T., et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 114.23, 7760-7768 (2010)
Molecular interactions in 1-ethyl-3-methylimidazolium acetate ion pair: a density functional study
Dhumal, Nilesh R., Hyung J. Kim, and Johannes Kiefer
The Journal of Physical Chemistry A, 113.38, 10397-10404 (2009)
Complete dissolution and partial delignification of wood in the ionic liquid 1-ethyl-3-methylimidazolium acetate
Sun, Ning, et al.
Green Chemistry, 11.5, 646-655 (2009)
Tobiasz Gabryś et al.
Carbohydrate polymers, 254, 117436-117436 (2020-12-29)
The paper presents the results of a study on the preparation of cellulose-based composite fibres (CEL) with graphene oxide addition (GO). Composite fibres (GO/CEL) were prepared via the wet spinning method from CEL solutions in 1-ethyl-3-methylimidazolium acetate (EMIMAc) that contained
Interactions of Ionic Liquids with Polysaccharides 1. Unexpected Acetylation of Cellulose with 1?Ethyl?3?methylimidazolium Acetate
Kohler, Sarah, et al.
Macromolecular Rapid Communications, 28.24, 2311-2317 (2007)