Merck
29164
Sigma-Aldrich
1-エチル-3-メチルイミダゾリウムメタンスルホン酸塩
≥95%
別名:
1-Ethyl-3-methyl-1H-imidazolium methanesulfonate, 1-Ethyl-3-methylimidazolium mesylate, 1-Ethyl-3-methylimidazolium methylsulfonate, 3-Ethyl-1-methylimidazolium methanesulfonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H14N2O3S
CAS番号:
分子量:
206.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95%
フォーム
solid
不純物
≤0.5% water
官能基
sulfonic acid
SMILES記法
CS([O-])(=O)=O.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.CH4O3S/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;1-5(2,3)4/h4-6H,3H2,1-2H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI Key
IXLWEDFOKSJYBD-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Equilibrium Thermodynamic Properties of Aqueous Solutions of Ionic Liquid 1-Ethyl-3-Methylimidazolium Methanesulfonate:この研究では、このイオン液体を空調システムなどの用途における有望な代替乾燥剤として検討し、その熱力学的特性の詳細な分析を提供しています(C Zheng, J Zhou, Y Pei, B Yang - Scientific Reports, 2020)。
  • Double Layer and Oxide-Based Capacitance on Gold and Pre-oxidized Fe-Cr in 1-Ethyl-3-methylimidazolium Methanesulfonate Room Temperature Ionic Liquid:このイオン液体にばく露したときのFe-Cr合金の電気化学的挙動および酸化膜厚を調べ、耐腐食性および静電容量特性に関する知見を提供しています(J Han, HL Chan, MG Wartenberg, HH Heinrich - Electrochemistry Communications, 2021)。
  • Exploring the Effect of Water Content and Anion on the Pretreatment of Poplar with Three 1-Ethyl-3-methylimidazolium Ionic Liquids:バイオマス処理におけるさまざまなイオン液体の効率を調べ、バイオ燃料生産における用途に焦点を合わせて、前処理工程における含水量の役割を示しています(FJV Gschwend, JP Hallett, A Brandt-Talbot - Molecules, 2020)。
  • Extraction of Nitrogen Compounds from Model Fuel using 1-Ethyl-3-methylimidazolium Methanesulfonate:燃料の品質改善および排出量削減のために重要な、燃料からの窒素化合物の除去におけるこのイオン液体の有効性について議論しています(MZM Salleh, MK Hadj-Kali, HF Hizaddin - Separation and Purification Technology, 2018)。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
546.8 °F - closed cup
引火点(℃)
286 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
29164-500G-F:
29164-1KG-F:
29164-VAR-F:
29164-BULK-F:
29164-100G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Parushi Nargotra et al.
Bioresource technology, 289, 121611-121611 (2019-06-18)
The current study presents the first ever report of surfactant (Tween-20) assisted ionic liquid IL, (1-ethyl-3-methylimidazolium methane sulphonate [Emim][MeSO3]) pretreatment of Parthenium hysterophorus biomass, its saccharification by in-house developed enzyme cocktail from Aspergillus aculeatus PN14, and fermentation of sugars to
Vishal Sharma et al.
Bioresource technology, 285, 121319-121319 (2019-04-14)
Ionic liquid (IL) pretreatment represents an effective strategy for effective fractionation of lignocellulosic biomass (LB) to fermentable sugars in a biorefinery. Optimization of combinatorial pretreatment of sugarcane bagasse (SCB) with IL (1-butyl-3-methylimidazolium chloride [Bmim]Cl) and surfactant (PEG-8000) resulted in enhanced
Susana P F Costa et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 18(10), 1351-1357 (2017-02-22)
A novel automated fluorimetric technique was developed for the assessment of the chemical oxygen demand (COD) of ionic liquids (ILs) and combined with a photodegradation step to promote IL degradation. The method was implemented on a sequential injection analysis (SIA)
資料
Under the trade name BASIONICS™, BASF offers a portfolio of Ionic Liquids—mainly based on imidazolium cations. The BASIONICS™ portfolio opens up a broad range of basic properties of Ionic Liquids and is classified into standard, acidic, basic, liquid at RT and low viscosity products and opens up a wide range of possible applications.