Merck
713392
Sigma-Aldrich
1-エチル-3-メチルイミダゾリウムジエチルリン酸
≥98.0%
別名:
EMIM DEP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H21N2O4P
CAS番号:
分子量:
264.26
Beilstein:
10726450
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0%
フォーム
liquid
不純物
≤1.0% water
SMILES記法
CCn1cc[n+](C)c1.CCOP([O-])(=O)OCC
InChI
1S/C6H11N2.C4H11O4P/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;1-3-7-9(5,6)8-4-2/h4-6H,3H2,1-2H3;3-4H2,1-2H3,(H,5,6)/q+1;/p-1
InChI Key
HQWOEDCLDNFWEV-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
1-エチル-3-メチルイミダゾリウムジエチルリン酸(EMIM-DEP)は、さまざまな化学反応で溶媒として一般的に使用されるイオン液体です。
アプリケーション
1-エチル-3-メチルイミダゾリウムジエチルリン酸は、以下で溶媒として使用できます:
  • 高圧下でのフラットシート膜コンタクター内での二酸化炭素の除去。
  • ハイブリッド有機-無機リン酸ウラニルの合成。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
713392-100G:
713392-VAR:
713392-BULK:
713392-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Piyarat Weerachanchai et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 15(16), 3580-3591 (2014-08-26)
The total and partial solubility parameters (dispersion, polar and hydrogen-bonding solubility parameters) of ten ionic liquids were determined. Intrinsic viscosity approaches were used that encompassed a one-dimensional method (1D-Method), and two different three-dimensional methods (3D-Method1 and 3D-Method2). The effect of