Merck
177687
Sigma-Aldrich
ソルビン酸エチル
98%
別名:
エチルtrans,trans-2,4-ヘキサジエノアート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH=CHCH=CHCO2C2H5
CAS番号:
分子量:
140.18
Beilstein:
1362941
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
98%
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.494 (lit.)
bp
82-83 °C/13 mmHg (lit.)
密度
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
CCOC(=O)\C=C\C=C\C
InChI
1S/C8H12O2/c1-3-5-6-7-8(9)10-4-2/h3,5-7H,4H2,1-2H3/b5-3+,7-6+
InChI Key
OZZYKXXGCOLLLO-TWTPFVCWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ethyl sorbate is an active compound for electroantennographic detection.
アプリケーション
Ethyl sorbate was used in the synthesis of O-allyl-N,N-dimethyl-D-pyrrolosamine.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
156.2 °F - closed cup
引火点(℃)
69 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
177687-BULK:
177687-100G:
177687-25G:
177687-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Dong H Cha et al.
Journal of chemical ecology, 38(11), 1419-1431 (2012-10-16)
Previous studies suggest that olfactory cues from damaged and fermented fruits play important roles in resource recognition of polyphagous spotted wing Drosophila flies (SWD), Drosophila suzukii (Matsumura) (Diptera: Drosophilidae). They are attracted to fermented sweet materials, such as decomposing fruits
Shivajirao L Gholap et al.
Organic letters, 11(19), 4322-4325 (2009-09-02)
We describe two four-step sequences for conversion of the inexpensive reagent ethyl sorbate to either O-allyl-N,N-dimethyl-D-pyrrolosamine or O-allyl-L-oleandrose, protected forms of the 2,6-dideoxy sugar residues found in the complex bacterial metabolite lomaiviticin A. We also report a gram-scale synthesis of