About This Item
化学式:
DCO2CH3
CAS番号:
分子量:
61.06
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
おすすめの製品
蒸気圧
9.34 psi ( 20 °C)
同位体純度
99 atom % D
アッセイ
99% (CP)
屈折率
n20/D 1.3435 (lit.)
bp
34 °C (lit.)
mp
-100 °C (lit.)
密度
0.990 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[2H]C(=O)OC
InChI
1S/C2H4O2/c1-4-2-3/h2H,1H3/i2D
InChI Key
TZIHFWKZFHZASV-VMNATFBRSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-25.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-32 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
176672-BULK:
176672-VAR:
176672-5G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)