Merck
176044
Sigma-Aldrich
Naphthalene-d8
99 atom % D, ≥98% (CP)
別名:
1,2,3,4,5,6,7,8-Octadeuterionaphthalene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10D8
CAS番号:
分子量:
136.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
77101502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
蒸気密度
4.4 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.03 mmHg ( 25 °C)
同位体純度
99 atom % D
アッセイ
≥98% (CP)
形状
powder
expl. lim.
5.9 %
bp
218 °C (lit.)
mp
80-82 °C (lit.)
質量シフト
M+8
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2c1[2H]
InChI
1S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
InChI Key
UFWIBTONFRDIAS-PGRXLJNUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Naphthalene-d8, isotopically labeled analogue of naphthalene.
アプリケーション
May be used as an analytical standard
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Flam. Sol. 2
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
174.2 °F - closed cup
引火点(℃)
79.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
176044-VAR:
176044-10G:
176044-BULK:
176044-250MG:
176044-5G:
176044-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Polycyclic Aromat. Compd., 55-55 (1993)
Jiabao Xu et al.
Analytical chemistry, 89(24), 13305-13312 (2017-11-15)
We illustrate that single-cell Raman microspectroscopy, coupled with deuterium isotope probing (Raman-DIP), provides a culture-independent and nondestructive approach to probe metabolic pathways of carbon substrates at the single-cell level. We found a distinguishable C-D vibration band at 2070-2300 cm-1 in
Célia A Alves et al.
Environmental science and pollution research international, 22(15), 11526-11542 (2015-04-02)
The main purpose of this work was to evaluate the chemical composition of particulate matter (PM) emitted by eight different light-duty vehicles. Exhaust samples from petrol and diesel cars (Euro 3 to Euro 5) were collected in a chassis dynamometer
Amanda Kowalsick et al.
Journal of chromatography. A, 1370, 230-239 (2014-12-03)
Seasonal variation in tea (Camellia sinensis (L.) Kuntze; Theaceae) chemistry was investigated using automated sequential, multidimensional gas chromatography/mass spectrometry (GC-GC/MS). Metabolite libraries were produced for teas harvested from the Bulang Mountains in Yunnan, China before and after the onset of
Zoe Ruge et al.
Environmental science & technology, 49(23), 13777-13786 (2015-10-06)
Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and polybrominated diphenylethers (PBDEs) are both currently released into the environment from anthropogenic activity. Both are hence primarily associated with populated or industrial areas, although wildfires can be an important source of PAHs, as well. Polyethylene
プロトコル
US EPA Method 8270 (Appendix IX): GC Analysis of Semivolatiles on Equity®-5 (30 m x 0.25 mm I.D., 0.50 μm)