蒸気密度
1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
9.75 psi ( 20 °C)
アッセイ
99%
フォーム
liquid
expl. lim.
70 %
bp
32-34 °C (lit.)
密度
1.342 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[SiH](Cl)Cl
InChI
1S/Cl3HSi/c1-4(2)3/h4H
InChI Key
ZDHXKXAHOVTTAH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
Other possible applications:
- Asymmetric reduction of N-aryl ketimines in the presence of a novel
L-valine-derived catalyst to form secondary amines.
- Hydrosilylation of imidazolinones to form chiral imidazolidinones in the presence of a 2,2′-bispyrrolidine based Lewis base organocatalyst.
- Trichlorosilane activated with chiral N-formylproline
derivatives is an effective reagent for the reduction of imines to form
enantiomerically enriched amines.
- Trichlorosilane reacts with dimethylformamide to form hypervalent hydridosilicates, which can reduce aldehydes to alcohols, imines to amines, and also for the reductive amination of aldehydes.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - Water-react 1
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
引火点(°F)
<-2.2 °F - Equilibrium method
引火点(℃)
< -19 °C - Equilibrium method
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
塩素化けい素化合物
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
175552-100G:4548173109220
175552-250G:
175552-VAR:
175552-PZ:
175552-10KG:
175552-500G:4548173109237
175552-5G:4548173109244
175552-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック