Merck
174084
Sigma-Aldrich
2-Pentyl butyrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C3H7CO2CH(CH3)C3H7
CAS番号:
分子量:
158.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
フォーム
liquid
SMILES記法
CCCC(C)OC(=O)CCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-4-6-8(3)11-9(10)7-5-2/h8H,4-7H2,1-3H3
InChI Key
DJOCFLQKCMWABC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
73.4 °F
引火点(℃)
23 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)