Merck
171034
Sigma-Aldrich
tert-Nonyl mercaptan, mixture of isomers
≥97%
別名:
tert-Nonanethiol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H20S
CAS番号:
分子量:
160.32
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.457 (lit.)
bp
188 °C (lit.)
密度
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCC(C)(C)S
InChI
1S/C9H20S/c1-4-5-6-7-8-9(2,3)10/h10H,4-8H2,1-3H3
InChI Key
MPBLPZLNKKGCGP-UHFFFAOYSA-N
法的情報
Product of Arkema Inc.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
104.0 °F - closed cup
引火点(℃)
40 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
171034-BULK:
171034-VAR:
171034-250ML:
171034-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)