Merck
166731
Sigma-Aldrich
2,5-ジクロロ安息香酸メチル
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl2C6H3CO2CH3
CAS番号:
分子量:
205.04
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
solid
mp
37-40 °C (lit.)
官能基
chloro
ester
SMILES記法
COC(=O)c1cc(Cl)ccc1Cl
InChI
1S/C8H6Cl2O2/c1-12-8(11)6-4-5(9)2-3-7(6)10/h2-4H,1H3
InChI Key
SPJQBGGHUDNAIC-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Methyl 2,5-dichlorobenzoate was used as starting reagent in the synthesis of poly(p-phenylene). It was used in isolation of microorganism degrading methyl benzoate, Burkholderia cepacia and its ability to degrade different methyl aromatic esters.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
166731-50G:
166731-10G:
166731-BULK:
166731-1KG:
166731-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Microbial hydrolysis of methyl aromatic esters by Burkholderia cepacia isolated from soil.
Philippe G, et al.
FEMS Microbiology Ecology, 37(3), 251-258 (2001)
Preparation of poly (p-phenylene) via a new precursor route.
Chaturvedi V, et al.
Macromolecules, 26(10), 2607-2611 (1993)