Merck
335924
Sigma-Aldrich
1-ピペリジンプロピオン酸
96%
別名:
3-ピペリジン-1-イルプロピオン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H15NO2
CAS番号:
分子量:
157.21
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
bp
105-108 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
105-110 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)CCN1CCCCC1
InChI
1S/C8H15NO2/c10-8(11)4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-7H2,(H,10,11)
InChI Key
LPDGWMLCUHULJF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1-Piperidinepropionic acid is an amino acid and its effectiveness as plasticizer has been tested.
アプリケーション
以下の合成の反応物質です。
プロテアーゼ活性化受容体2アゴニスト
選択的5-HT6アンタゴニスト
キネシンEg5インヒビター
選択的なケトンヒストン脱アセチル化酵素阻害剤
JNK2およびJNK3のインヒビター
オピオイド受容体アンタゴニスト
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
335924-100G:
335924-BULK:
335924-25G:
335924-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Antigenic mimicry between piperazine derivatives and Wuchereria bancrofti microfilariae.
T Hussain et al.
Acta tropica, 50(4), 353-356 (1992-04-01)
Peter J Lillford et al.
Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences, 357(1423), 945-951 (2002-08-13)
Ice can be anything from a highly destructive agent in agriculture to a useful building material. Established industries are based on the known rules of physics and chemistry which allow some control of amounts of ice or ice crystal geometry.