Merck
166502
Sigma-Aldrich
Glyoxal sodium bisulfite addition compound hydrate
別名:
1,2-Dihydroxy-1,2-ethanedisulfonic acid disodium salt hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[-CH(OH)SO3Na]2 · xH2O
CAS番号:
分子量:
266.16 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
mp
193 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
O.[Na+].[Na+].OC(C(O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C2H6O8S2.2Na.H2O/c3-1(11(5,6)7)2(4)12(8,9)10;;;/h1-4H,(H,5,6,7)(H,8,9,10);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI Key
JQYGKJGYGOFFIK-UHFFFAOYSA-L
関連するカテゴリー
詳細
Convenient, nonaqueous form of glyoxal
アプリケーション
Glyoxal sodium bisulfite addition compound hydrate was used to convert N-benzyl-2,3,4-trimethoxyaniline to sodium 5,6,7-trimethoxy-1-benzylindolyl-2-sulfite. It was used in the synthesis of 6-hydroxyquinoxaline.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
166502-50G:
166502-10G:
166502-250G:
166502-VAR:
166502-1KG:
166502-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mescaline Analogs. VIII. Substituted 5-Methoxy-and 5, 6, 7-Trimethoxyindoles.
Benington F, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 23(1), 19-23 (1958)
404. Quinoxaline N-oxides. Part V. Further Bz-substituted derivatives.
Silk JA.
Journal of the Chemical Society, 2058-2063 (1956)