主要文書
8.18257
Sigma-Aldrich
5-Nitrobenzimidazole
for synthesis
別名:
5-Nitrobenzimidazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H5N3O2
CAS番号:
分子量:
163.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352102
EC Index Number:
202-341-2
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
フォーム
powder
pH
6 (20 °C, 10 g/L in H2O, slurry)
mp
204-208 °C
溶解性
0.5 g/L
かさ密度
270 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[N+](=O)([O-])c1cc2[nH]cnc2cc1
InChI
1S/C7H5N3O2/c11-10(12)5-1-2-6-7(3-5)9-4-8-6/h1-4H,(H,8,9)
InChI Key
XPAZGLFMMUODDK-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3