Merck
16571
Sigma-Aldrich
(+)-3-ブロモカンファー
purum, ≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
別名:
endo-(1R)-3-ブロモ-1,7,7-トリメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H15BrO
CAS番号:
分子量:
231.13
Beilstein:
3197237
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
purum
アッセイ
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D +136±3°, c = 1% in ethanol
mp
75-77 °C
官能基
bromo
ketone
SMILES記法
[H][C@@]12CC[C@@](C)(C(=O)[C@H]1Br)C2(C)C
InChI
1S/C10H15BrO/c1-9(2)6-4-5-10(9,3)8(12)7(6)11/h6-7H,4-5H2,1-3H3/t6-,7+,10+/m1/s1
InChI Key
NJQADTYRAYFBJN-FWWHASMVSA-N
アプリケーション
  • Insights into the mechanisms of within-species variation in sensitivity to chemicals: A case study using daphnids exposed to CMIT/MIT biocide.: This study investigates the differential sensitivity of daphnids to 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one, highlighting the biochemical mechanisms underlying these variations. The findings provide crucial insights for environmental safety assessments (Kim et al., 2023).
その他情報
キラルビルディングブロックとして用います。脱ブロモ-シリル化および脱ブロモ-ホスホニル化反応に用います。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
16571-250G-F:
16571-50G-F:
16571-VAR-F:
16571-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
R.V. Stevens et al.
Tetrahedron, 41, 93-93 (1985)
P. Sampson et al.
The Journal of Organic Chemistry, 51, 4342-4342 (1986)
J.H. Hutchinson et al.
Canadian Journal of Chemistry, 65, 1-1 (1987)
Camphor: a chiral starting material in natural product synthesis.
T Money
Natural product reports, 2(3), 253-289 (1985-06-01)