Merck
163155
Sigma-Aldrich
トリクロロ酢酸エチル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl3CCO2CH2CH3
CAS番号:
分子量:
191.44
Beilstein:
1761567
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.453 (lit.)
bp
168 °C (lit.)
溶解性
alcohol: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
water: insoluble(lit.)
密度
1.378 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C4H5Cl3O2/c1-2-9-3(8)4(5,6)7/h2H2,1H3
InChI Key
SJMLNDPIJZBEKY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ethyl trichloroacetate undergoes atom-transfer radical addition reaction with styrene catalyzed by the Ru-pentamethylcyclopentadienyl complexes.
アプリケーション
Ethyl trichloroacetate was used in the synthesis of dichlorocarbon precursor, phenyl(trichloromethyl)methyl.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
163.4 °F - closed cup
引火点(℃)
73 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
163155-BULK:
163155-5G:
163155-VAR:
163155-100G:
163155-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mariano A Fernández-Zúmel et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 15(43), 11601-11607 (2009-09-15)
Kinetic and spectroscopic analyses were performed to gain information about the mechanism of atom-transfer radical reactions catalyzed by the complexes [RuCl2Cp*(PPh3)] and [RuClCp*(PPh3)2] (Cp*=pentamethylcyclopentadienyl), in the presence and in the absence of the reducing agent magnesium. The reactions of styrene
An Improved Synthesis of Phenyl (trichloro-methyl) mercury from Sodium Methoxide and Ethyl Trichloroacetate.
Schweizer EE and O'Neill GJ.
The Journal of Organic Chemistry, 28(3), 851-852 (1963)