蒸気圧
2.44 psi ( 20 °C)
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.467 (lit.)
bp
54 °C/11 mmHg (lit.)
密度
1.359 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
isocyanate
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)(F)c1cccc(c1)N=C=O
InChI
1S/C8H4F3NO/c9-8(10,11)6-2-1-3-7(4-6)12-5-13/h1-4H
InChI Key
SXJYSIBLFGQAND-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
136.4 °F - closed cup
引火点(℃)
58 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
159387-VAR:
159387-25G:
159387-BULK:
159387-5G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)